Learn More
7-Bromoimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429055
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15429055 250 mg 250 miligramos
15419055 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15429055
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H35899.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1187236-18-5
Fórmula molecular C10H9BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 269.098
Número MDL MFCD11505036
Clave InChI ZNBQFCWFNJYWEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 7-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 7-bromo-2-ethoxycarbonyl imidazo 1,2-a pyridine, 7-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 7-bromo-imidazo1,2-apyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 7-bromo-4-hydroimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 7-bromo-, ethyl ester
PubChem CID 51063904
Nombre IUPAC 7-bromoimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=CC(=CC2=N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 7-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Punto de fusión 188°C to 190°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1
Porcentaje de pureza 95%