Learn More
7-bromoheptanoato de etilo, TRC
Código de producto. 30386632
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30386632 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30386632 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9007235G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyl 7-bromoheptanoate
CAS 29823-18-5
Fórmula molecular C9 H17 Br O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 7-Bromoheptanoic acid ethyl ester, Ethyl 7-bromoheptanoate, Tianeptine Imp. A (EP), Heptanoic acid, 7-bromo-, ethyl ester (6CI, 8CI, 9CI, ACI)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCCCCBr
Nombre IUPAC 7-bromoheptanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 237.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.0412