Learn More
7-bromoheptanoato de etilo, Mikromol™
Código de producto. 30049733
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30049733 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30049733 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3456.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-bromoheptanoato de etilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ethyl 7-bromoheptanoate
CAS 29823-18-5
Nombres de analitos o componentes ethyl 7-bromoheptanoate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H17 Br O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Tianeptine Sodium Imp. A (EP), Tianeptine Imp. A (EP), 7-Bromoheptanoic acid ethyl ester, Ethyl 7-bromoheptanoate, Tianeptine Sodium Impurity A, Tianeptine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C9H17BrO2/c1-2-12-9(11)7-5-3-4-6-8-10/h2-8H2,1H3
SMILES CCOC(=O)CCCCCCBr
Nombre IUPAC 7-bromoheptanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 237.13
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236,0412 g/mol