Learn More
7-Bromoheptanoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15493807
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15493807 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 15493807 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H28001.AA
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 29823-18-5 | C9H17BrO2 | 237.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 7-bromoheptanoate
CAS 29823-18-5
Densidad 1.217
Punto de ebullición 112°C (5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C9H17BrO2
Número MDL MFCD00037103
Cantidad 5 mL
Sinónimo 7-bromoheptanoic acid ethyl ester, ethyl-7-bromoheptanoate, heptanoic acid, 7-bromo-, ethyl ester, ethyl7-bromoheptanoate, br ch2 6cooet, ethyl 7-bromo-heptanoate, ethyl 7-bromanylheptanoate, acmc-209hb9, ethyl 7-bromoheptanoate, oobfndgmagsnka-uhfffaoysa
Clave InChI OOBFNDGMAGSNKA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)CCCCCCBr
Nombre IUPAC 7-bromoheptanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 237.14
PubChem CID 122490
Formula Weight (peso de la fórmula) 237.14
Porcentaje de pureza 97%