Learn More
7-Bromo-2,2-dimetilheptanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 7-Bromo-2,2-dimethylheptanoate |
| CAS | 123469-92-1 |
| Fórmula molecular | C11H21BrO2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Bempedoic Acid Impurity 17 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H21BrO2/c1-4-14-10(13)11(2,3)8-6-5-7-9-12/h4-9H2,1-3H3 |
| SMILES | O=C(OCC)C(C)(C)CCCCCBr |
| Nombre IUPAC | 7-bromo-2,2-dimetilheptanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 265.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.07 |