Learn More
7-Azaindol-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15457187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15457187 1 g 1 g
15467187 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15457187 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34250.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1261588-72-0
Fórmula molecular C10H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 190.202
Número MDL MFCD15071133
Clave InChI CKCBQXQNAUHBDX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 56773892
Nombre IUPAC 1H-pirrolo[2,3-b]piridina-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C2C=CNC2=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 7-azaindole-4-carboxylate
Punto de fusión 127°C to 129°C
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-4-carboxylate, c9e, ethylpyrrolobpyridinecarboxylate, ethyl 7-azaindole-4-carboxylate, ethyl1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-4-carboxylate, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine-4-carboxylic acid, ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Porcentaje de pureza 97%