Learn More
Etilo 6-nitrindol-2-carboxilato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15400329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15400329 1 g 1 g
15410329 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15400329 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63569.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16792-45-3 | C11H10N2O4 | 234.21 g/mol
Ethyl 6-nitroindole-2-carboxylate used as a intermediate in pharmaceutical and chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etil 6-nitrindole-2-carboxilato utilizado como intermediario en la síntesis farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Refrigerar. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16792-45-3
Fórmula molecular C11H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 234.21
Número MDL MFCD04973967
Clave InChI SOMZLSPJSSDTAP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 6-nitroindole-2-carboxylate, 6-nitro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-nitro-2-carbethoxyindole, 6-nitro-2-carboethoxyindole, ethyl 6-nitroindol-2-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylicacid, 6-nitro-, ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 6-nitro-, ethyl ester
PubChem CID 616444
Nombre IUPAC etil 6-nitro-1H-indol-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC=C(C=C2N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-nitroindole-2-carboxylate
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.21
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido