Learn More
6-hidroxihexanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 6-Hydroxyhexanoate |
| CAS | 5299-60-5 |
| Fórmula molecular | C8H16O3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 5-Ethoxycarbonylpentan-1-ol, 6-Hydroxyhexanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 6-Hydroxycaproate, Ethyl epsilon-Hydroxycaproate, NSC 617304 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O3/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7-9/h9H,2-7H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCCO |
| Nombre IUPAC | 6-hidroxihexanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 160.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1099 |