Learn More
6-Cloropiridina-2-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448268
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15448268 5 g 5 g
15438268 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448268 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61701.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 21190-89-6 | C8H8ClNO2 | 185.607 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21190-89-6
Fórmula molecular C8H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 185.607
Número MDL MFCD09878438
Clave InChI ORSVWYSFUABOQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 6-chloropicolinate, ethyl 6-chloro-2-pyridinecarboxylate, 6-chloropyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-chloro-pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-pyridinecarboxylicacid, 6-chloro-, ethyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem17513, acmc-209fib, 2-chloro-6-ethoxycarbonyl-pyridine
PubChem CID 11063114
Nombre IUPAC etilo 6-cloropiridin-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=NC(=CC=C1)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-chloropyridine-2-carboxylate
Color Amarillo
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.61
Porcentaje de pureza 97%
Forma física cristalino/a/s