Learn More
6-Cloronicotinato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11447756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11447756 25 g 25 g
11437756 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11447756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14723.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 49608-01-7 | C8H8ClNO2 | 185.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49608-01-7
Fórmula molecular C8H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 185.61
Número MDL MFCD00082739
Clave InChI ILDJJTQWIZLGPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2799611
Nombre IUPAC etilo 6-cloropiridin-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-chloronicotinate
Punto de fusión 26°C to 30°C
Punto de ebullición 86°C to 87°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.522
Cantidad 25 g
Beilstein 4742175
Sinónimo ethyl 6-chloronicotinate, ethyl 6-chloro-3-pyridinecarboxylate, ethyl6-chloronicotinate, 6-chloro-nicotinic acid ethyl ester, 6-chloronicotinic acid ethyl ester, ethyl 6-chloro nicotinate, ethyl 2-chloro-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem1415, pubchem15179
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.61
Porcentaje de pureza 97%