Learn More
Etilo 6-cloronicotinato, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15264378 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15264378 100 g 100 g
15244378 5 g 5 g
15254378 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15264378 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454641000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 49608-01-7
Fórmula molecular C8H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 185.61
Número MDL MFCD00082739
Clave InChI ILDJJTQWIZLGPO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2799611
Nombre IUPAC etilo 6-cloropiridin-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(Cl)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-chloronicotinate
Punto de fusión 26.0°C to 30.0°C
Punto de ebullición 98.0°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 100 g
Sinónimo ethyl 6-chloronicotinate, ethyl 6-chloro-3-pyridinecarboxylate, ethyl6-chloronicotinate, 6-chloro-nicotinic acid ethyl ester, 6-chloronicotinic acid ethyl ester, ethyl 6-chloro nicotinate, ethyl 2-chloro-5-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 6-chloro-, ethyl ester, pubchem1415, pubchem15179
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.61
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 6-chloronicotinate, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.