Learn More
6-Cloro-5-ciano-2-(trifluorometil)nicotinato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15448565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448565 250 mg 250 miligramos
15438565 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448565 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33656.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 175277-73-3
Fórmula molecular C10H6ClF3N2O2
Peso molecular (g/mol) 278.615
Número MDL MFCD00178758
Clave InChI PMDLSQHFIADYJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 6-chloro-5-cyano-2-trifluoromethyl nicotinate, ethyl 6-chloro-5-cyano-2-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylate, ethyl 2-chloro-3-cyano-6-trifluoromethyl pyridine-5-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid, 6-chloro-5-cyano-2-trifluoromethyl-, ethyl ester, ethyl 6-chloro-5-cyano-2-trifluoromethyl-nicotinate, ethyl 2-chloro-3-cyano-6-trifluoromethylpyridine-5-carboxylate, ethyl 6-chloranyl-5-cyano-2-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylate, 6-chloro-5-cyano-2-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2737159
Nombre IUPAC 6-cloro-5-ciano-2-(trifluorometil)piridina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(C(=C1)C#N)Cl)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-chloro-5-cyano-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Punto de fusión 78°C to 79°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.62
Porcentaje de pureza 97%