Learn More
6-Bromopirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428735
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428735 5 g 5 g
15438735 250 mg 250 miligramos
15418735 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428735 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33992.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1027511-41-6 | C9H8BrN3O2 | 270.086 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1027511-41-6
Fórmula molecular C9H8BrN3O2
Peso molecular (g/mol) 270.086
Número MDL MFCD10574908
Clave InChI PZZTXIWJXOMKEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, 6-bromo-3-ethoxycarbonyl pyrazolo 1,5-a pyrimidine, 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester, pubchem20934, ethyl 6-bromopyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxyla, ethyl 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylate, ethyl 6-bromopyrazolo 1,5-alpha pyrimidine-3-carboxylate, 6-bromo-pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 45073325
Nombre IUPAC 6-bromopirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C2N=CC(=CN2N=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylate
Punto de fusión 144°C to 146°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.08
Porcentaje de pureza 98%