Learn More
6-Bromoimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15459055
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15459055 250 mg 250 miligramos
15439055 1 g 1 g
15449055 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15459055 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35908.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67625-37-0
Fórmula molecular C10H9BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 269.098
Número MDL MFCD06659034
Clave InChI MWDCKDQQAFZDOH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7141939
Nombre IUPAC 6-bromoimidazo[1,2-a]piridina-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN2C=C(C=CC2=N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-bromoimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Punto de fusión 69°C to 72°C
Cantidad 250 mg
Sinónimo ethyl 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 6-bromo-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid, 6-bromo-, ethyl ester, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester, 6-bromo-2-ethoxycarbonyl imidazo 1,2-a pyridine, ethyl6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, ethyl 6-bromoimidazo 1,2-a picolinate, 6-bromo-2-ethoxycarbonyl-imidazo 1,2-a pyridine, ethyl6-bromoh-imidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylate, 6-bromoimidazo 1,2-a pyridine-2-carboxylicacidethylester
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1
Porcentaje de pureza 95%