Learn More
6-Bromo-4-cloroquinolina-3-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15495568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15495568 1 g 1 g
15424946 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15495568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59301.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 6-bromo-4-cloroquinolina-3-carboxilato de etilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 206257-39-8
Fórmula molecular C12H9BrClNO2
Peso molecular (g/mol) 314.56
Número MDL MFCD00173367
Clave InChI YGMLKBFPHVLHGT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 6-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylate, 4-chloro-6-bromoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 6-bromo-4-chloro-, ethyl ester, 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-bromo-4-chloro-quinoline-3-carboxylate, ethylbromochloroquinolinecarboxylate, ethyl-6-bromo-4-chloro-quinoline-3-carboxylate, 6-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 6-bromo-4-chloro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 2764138
Nombre IUPAC 6-bromo-4-cloroquinolina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(Br)=CC2=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Immiscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.57
Porcentaje de pureza 97%