Learn More
6-Bromo-2-metilquinolina-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10381353
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
10381353 10 g 10 g
10144492 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 10381353
Marca: Thermo Scientific Maybridge BTB00099EA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 62482-30-8
Fórmula molecular C13H12BrNO2
Peso molecular (g/mol) 294.15
Número MDL MFCD00115248
Clave InChI KOVIYCANWGLBHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo maybridge1_000196, 2-methyl-6-bromoquinoline-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 305135
Nombre IUPAC 6-bromo-2-metilquinolina-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C2C=C(Br)C=CC2=NC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-bromo-2-methylquinoline-4-carboxylate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.15
Porcentaje de pureza 95%