Learn More
6-Bromo-2-metilquinolina-4-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10144492
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10144492 1 g 1 g
10381353 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10144492 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor BTB00099DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 62482-30-8
Fórmula molecular C13H12BrNO2
Peso molecular (g/mol) 294.15
Número MDL MFCD00115248
Clave InChI KOVIYCANWGLBHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo maybridge1_000196, 2-methyl-6-bromoquinoline-4-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 305135
Nombre IUPAC 6-bromo-2-metilquinolina-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C2C=C(Br)C=CC2=NC(C)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-bromo-2-methylquinoline-4-carboxylate
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.15
Porcentaje de pureza 95%