Learn More
6-(4-yodofenil)-1-(4-metoxifenil)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxilato de etilo, Mikromol
Código de producto. 30463341
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30463341 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30463341 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3754.020025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
6-(4-yodofenil)-1-(4-metoxifenil)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxilato de etilo, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-(4-iodophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
CAS 473927-64-9
Nombres de analitos o componentes Ethyl 6-(4-iodophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22 H20 I N3 O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-6-(4-iodophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-, ethyl ester, 1-(4-Methoxyphenyl)-6-(4-iodophenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 6-(4-iodophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C22H20IN3O4/c1-3-30-22(28)19-18-12-13-25(15-6-4-14(23)5-7-15)21(27)20(18)26(24-19)16-8-10-17(29-2)11-9-16/h4-11H,3,12-13H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CCOC(=O)c1nn(c2ccc(OC)cc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(I)cc4
Nombre IUPAC 6-(4-yodofenil)-1-(4-metoxifenil)-7-oxo-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 517.31637
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 517.0498 g/mol