Learn More
6-(4-clorofenoxi)hexanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 6-(4-Chlorophenoxy)hexanoate |
| CAS | 1410382-45-4 |
| Fórmula molecular | C14H19O3Cl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19ClO3/c1-2-17-14(16)6-4-3-5-11-18-13-9-7-12(15)8-10-13/h7-10H,2-6,11H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)CCCCCOc1ccc(Cl)cc1 |
| Nombre IUPAC | 6-(4-clorofenoxi)hexanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 270.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 270.1023 |