Learn More
Etil 6-(4-Aminofenil)-1-(4-Metoxifenilo)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahidro-1H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxilato, TRC
Código de producto. 30370458
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30370458 100 mg -
30386328 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30370458 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE899803100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503615-07-4
Fórmula molecular C22H22N4O4
Peso molecular (g/mol) 406.43
Sinónimo Apixaban Aminophenyl Impurity
SMILES CCOC(=O)c1nn(c2ccc(OC)cc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(N)cc4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 6-(4-Aminophenyl)-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N4O4/c1-3-30-22(28)19-18-12-13-25(15-6-4-14(23)5-7-15)21(27)20(18)26(24-19)16-8-10-17(29-2)11-9-16/h4-11H,3,12-13,23H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.1641