Learn More
Etil 5-(tiofeno-2-il)isoxazol-3-carboxilato, TRC
Código de producto. 30386579
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30386579 250 mg
30373461 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30386579 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE927670250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90924-54-2
Fórmula molecular C10H9NO3S
Peso molecular (g/mol) 223.25
Nombre IUPAC Etil-5-tiofeno-2-il-1,2-oxazole-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1cc(on1)c2cccs2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-(thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO3S/c1-2-13-10(12)7-6-8(14-11-7)9-4-3-5-15-9/h3-6H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.0303