Learn More
5-terc-butiltio-2,2-dimetil-4-oxopentanoato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 5-tert-Butylthio-2,2-dimethyl-4-oxopentanoate |
| CAS | 136558-13-9 |
| Fórmula molecular | C13 H24 O3 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24O3S/c1-7-16-11(15)13(5,6)8-10(14)9-17-12(2,3)4/h7-9H2,1-6H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C(C)(C)CC(=O)CSC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 5-terc-butilsulfanil-2,2-dimetil-4-oxopentanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 260.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.1446 |