Learn More
Etilo 5-pirimidinacarboxilato, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10644185 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10644185 5 g Frasco de vidrio 5 g
10451674 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10644185 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425940050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 40929-50-8
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD03094043
Clave InChI YCWDQAKDVQNVAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-pyrimidinecarboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, ethyl ester, pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-pyrimidinecarboxylate, 5-ethoxycarbonylpyrimidine, ethylpyrimidine-5-carboxylate, 2-ethylpyrimidine-5-carboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 4223810
Nombre IUPAC etilo pirimidina-5-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CN=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-pyrimidinecarboxylate
Densidad 1.1600g/mL
Punto de ebullición 102°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 110°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.16
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 5-pyrimidinecarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.