Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 5-pyrimidinecarboxylate |
| Densidad | 1.1600g/mL |
| Punto de ebullición | 102°C (12.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 110°C |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 96% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Cantidad | 1 g |
| Gravedad específica | 1.16 |
| Información de solubilidad | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in chloroform |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.15 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethyl 5-pyrimidinecarboxylate
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.