Learn More
5-propil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo, TRC
Código de producto. 30385292
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385292 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30385292 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9258905G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 92945-27-2
Fórmula molecular C9H14N2O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Ethyl 3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylate, Ethyl 3-n-Propylpyrazole-5-carboxylate, Ethyl 5-n-Propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fórmula InChI InChI=1S/C9H14N2O2/c1-3-5-7-6-8(11-10-7)9(12)13-4-2/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11)
SMILES O=C(C1=NNC(CCC)=C1)OCC
Nombre IUPAC 5-propilo-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo
Peso molecular (g/mol) 182.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.11