Learn More
Etil 5-feniloxol-2-carboxilato, TRC
Código de producto. 30381231
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30381231 250 mg
30376278 50 mg
30381045 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381231 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE938795250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13575-16-1
Fórmula molecular C12H11NO3
Peso molecular (g/mol) 217.22
SMILES CCOC(=O)c1oc(cn1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-phenyloxazole-2-carboxylate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO3/c1-2-15-12(14)11-13-8-10(16-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 217.0739