Learn More
5-Fenoxicarbonilamino-1,2,3-tiadiazol-4-carboxilato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11309989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11309989 250 mg 250 miligramos
11319989 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11309989 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25763.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2037-81-2 | C12H11N3O4S | 293.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2037-81-2
Fórmula molecular C12H11N3O4S
Peso molecular (g/mol) 293.30
Número MDL MFCD00100230
Clave InChI FCPHNPRVMWSGSK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, ethyl 5-phenoxycarbonyl amino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 5-n-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid ethyl ester, tos-bb-0370, ethyl 5-phenoxycarbonylamino thiadiazole-4-carboxylate, ethyl 5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate, 98+%
PubChem CID 6917126
Nombre IUPAC 5-(fenoxicarbonilamino)tiadiazol-4-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(NC(=O)OC2=CC=CC=C2)SN=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-phenoxycarbonylamino-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylate
Punto de fusión 153°C to 155°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.3
Porcentaje de pureza ≥98%