Learn More
5-Nitrindol-2-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10558142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10558142 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10423465 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10558142 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424660025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 16732-57-3 | C11H10N2O4 | 234.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16732-57-3
Fórmula molecular C11H10N2O4
Peso molecular (g/mol) 234.21
Número MDL MFCD00216477
Clave InChI DVFJMQCNICEPAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-nitroindole-2-carboxylate, ethyl-5-nitroindole-2-carboxylate, 5-nitroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-5-nitro-1h-indole-carboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-nitro-, ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-5-nitroindole, 2-ethoxycarbonyl-5-nitro-1h-indole, labotest-bb lt00441291, pubchem3016, acmc-209dw7
PubChem CID 280312
Nombre IUPAC 5-nitro-1H-indol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC(=CC=C2N1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-nitroindole-2-carboxylate
Punto de fusión 220°C to 225°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 2.5 g
Información de solubilidad Solubility in water: negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.21
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo