Learn More
5-Nitro-2-furoato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11436656 1 g 1 g
11446656 5 g 5 g
11456656 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11436656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24861.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 943-37-3 | C7H7NO5 | 185.135 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 943-37-3
Fórmula molecular C7H7NO5
Peso molecular (g/mol) 185.135
Número MDL MFCD00092566
Clave InChI JMNXLAQKIHVFIC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70341
Nombre IUPAC 5-nitrofurano-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(O1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-nitro-2-furoate
Punto de fusión 98°C to 101°C
Cantidad 1 g
Sinónimo ethyl 5-nitro-2-furoate, 2-furoic acid, 5-nitro-, ethyl ester, 5-nitro-furan-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-nitro-, ethyl ester, ethyl5-nitro-2-furoate, acmc-20aky3, ethyl-5-nitro-2-furoate, ethyl 5-nitro-2-furancarboxylate, 5-nitro-2-furoic acid ethyl ester, 5-nitro-2-furancarboxylic acid ethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.14
Porcentaje de pureza 97%