Learn More
5-n-Propil-1H-pirazol-3-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 5-n-propyl-1H-pyrazole-3-carboxylate |
| Punto de fusión | 47°C to 51°C |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 7634535 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.22 |
| Porcentaje de pureza | 98% |