Learn More
5-metil-1-fenil-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl-5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 89193-16-8 |
| Fórmula molecular | C13 H14 N2 O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H14N2O2/c1-3-17-13(16)12-9-14-15(10(12)2)11-7-5-4-6-8-11/h4-9H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1cnn(c1C)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-metil-1-fenilpirazol-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 230.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1055 |