Learn More
5-Metoxiindol-2-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11358536 1 g 1 g
11368536 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358536 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17596.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4792-58-9 | C12H13NO3 | 219.24 g/mol
It is reactant for preparation of ligands with binding specificity towards the GABA receptor, sodium-dependent glucose co-transporter 2 (SGLT2) inhibitors for the management of hyperglycemia in diabetes, anticancer agents,integrase strand-transfer inhibitors (INSTIs),inhibitor of Proliferation of Colon Cancer Cells ,isomeridianin G as GSK-3? inhibitors, HIV-1 integrase inhibitors and inhibitors of mitogen activated protein kinase-activated protein kinase 2 (MK-2).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es reactivo implicado en la preparación de ligandos con especificidad de unión hacia el receptor GABA, inhibidores del cotransportador de glucosa dependiente de sodio 2 (SGLT2) para el tratamiento de la hiperglucemia en la diabetes, agentes anticancerosos, inhibidores de transferencia de cadena integrasa (INTI), inhibidor de la proliferación de células de cáncer de colon, isomeridianina G como inhibidores GSK-3? , inhibidores de la integrasa del VIH-1 e inhibidores de la proteína quinasa 2 activada por mitógeno (MK-2).
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes. Garantizar una ventilación adecuada.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4792-58-9
Fórmula molecular C12H13NO3
Peso molecular (g/mol) 219.24
Número MDL MFCD00047163
Clave InChI NPIUAXNFAUGNHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 20926
Nombre IUPAC 5-metoxi-1H-indol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate
Punto de fusión 154°C to 157°C
Cantidad 1 g
Beilstein 178104
Sinónimo ethyl 5-methoxyindole-2-carboxylate, 5-methoxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-methoxyindole-2-carboxylate, ethyl 5-methoxy-2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester, unii-d63u367gnz, 5-methoxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, methoxy-5 indole carboxylate d'ethyle-2, ethyl 5-methoxyl-1h-indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid, 5-methoxy-, ethyl ester
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.24
Porcentaje de pureza 98%