Learn More
5-(Hidroximetil)isoxazol-3-carboxilato de etilo, 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10374963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10374963 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10376614 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10374963 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO08038DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 123770-62-7
Fórmula molecular C7H9NO4
Peso molecular (g/mol) 171.152
Número MDL MFCD08273501
Clave InChI ZWVVVEYXDQMHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-hydroxymethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-hydroxymethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 5-hydroxymethylisoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-hydroxymethyl-, ethyl ester, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-hydroxymethyl-, ethyl ester, acmc-1c7ap, ethyl 5-hydroxymethylisoxazole-3-carboxylate, ethyl 5 hydroxymethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-hydroxymethyl-isoxazole-3-carboxylate
PubChem CID 8027233
Nombre IUPAC 5-(hidroximetil)-1,2-oxazol-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(=C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-(hydroxymethyl)isoxazole-3-carboxylate
% mín. CAS 90.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.15
Porcentaje de pureza 90%