Learn More
5-Hidroxiindol-2-carboxilato de etilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11360204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11360204 5 g 5 g
11370204 250 mg 250 miligramos
11350204 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11360204 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00774.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24985-85-1 | C11H11NO3 | 205.213 g/mol
Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-hidroxiindol-2-carboxilato de etilo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos, los agroquímicos y los colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar entre 2 y 8 °C. Almacenar en lugar fresco, seco en un zona bien ventilada. Almacenar en un recipiente herméticamente sellado. Proteger de la humedad y el calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24985-85-1
Fórmula molecular C11H11NO3
Peso molecular (g/mol) 205.213
Número MDL MFCD00015458
Clave InChI WANAXLMRGYGCPC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-hydroxy-, ethyl ester, 5-hydroxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl-5-hydroxy-1h-indol-2-carboxylat, pubchem15850, acmc-1cs3a, 5-hydroxy-1h-indole-2-carboxylicacidethylester, 2-carbethoxy-5-hydroxy-indole, ethyl 5-hydroxy-1h-2-indolecarboxylate
PubChem CID 90677
Nombre IUPAC 5-hidroxi-1H-indol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-hydroxyindole-2-carboxylate
Punto de fusión 150°C to 151°C
Cantidad 5 g
Beilstein 476925
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.21
Porcentaje de pureza ≥98%