Learn More
5-(Formilamino)-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo, Mikromol™
Descripción
5-(Formilamino)-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 31055-19-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C7 H9 N3 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Allopurinol Imp. E (EP), Allopurinol USP Related Compound E, Allopurinol USP RC E, Ethyl 5-(Formylamino)-1H-pyrazole-4-carboxylate, Allopurinol Related Compound E, Allopurinol Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3O3/c1-2-13-7(12)5-3-9-10-6(5)8-4-11/h3-4H,2H2,1H3,(H2,8,9,10,11) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cn[nH]c1NC=O |
| Nombre IUPAC | 5-formamido-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |