Learn More
5-Formil-2,4-dimetilpirrol-3-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468496
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15468496 250 mg 250 miligramos
15458496 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15468496 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63751.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2199-59-9
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.22
Número MDL MFCD00030352
Clave InChI GDISALBEIGGPER-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-formyl-2,4-dimethyl-1h-pyrrole-3-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-dimethyl-3-ethoxycarbonyl-5-formylpyrrole, ethyl 2,4-dimethyl-5-formylpyrrole-3-carboxylate, ethyl 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate, 1h-pyrrole-3-carboxylic acid, 5-formyl-2,4-dimethyl-, ethyl ester, ethyl 3,5-dimethyl-2-formylpyrrole-4-carboxylate, 2,4-dimethyl-3-carbethoxy pyrrole-5-carboxaldehyde, 3,5-dimethyl-4-ethoxycarbonyl-1h-pyrrole-2-carboxaldehyde, 5-formyl-2,4-dimethyl-3-pyrrolecarboxylic acid ethyl ester, pubchem9415
PubChem CID 137485
Nombre IUPAC 5-formil-2,4-dimetil-1H-pirrol-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(C=O)=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-formyl-2,4-dimethylpyrrole-3-carboxylate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido