Learn More
5-Fluoroindol-2-carboxilato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378885 1 g 1 g
11388885 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378885 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14010.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 348-36-7 | C11H10FNO2 | 207.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 348-36-7
Fórmula molecular C11H10FNO2
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00152076
Clave InChI VIKOQTQMWBKMNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate, 5-fluoroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro-, ethyl ester, 5-fluoro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl5-fluoro-indole-2-carboxylate, pubchem7276, maybridge1_006190, acmc-1aex1, ksc573a9h
PubChem CID 2727899
Nombre IUPAC 5-fluoro-1H-indol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=CC(F)=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-fluoroindole-2-carboxylate
Punto de fusión 147°C to 152°C
Cantidad 1 g
Beilstein 170254
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.21
Porcentaje de pureza 98%