Learn More
5-Etil-8-oxo-5,8-dihidro-1,3-dioxolo[4,5-g]quinolina-7-carboxilato de etilo (éster etílico del ácido oxolínico), Mikromol™
Descripción
5-Etil-8-oxo-5,8-dihidro-1,3-dioxolo[4,5-g]quinolina-7-carboxilato de etilo (éster etílico del ácido oxolínico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oxolinic acid ethyl ester |
| CAS | 16172-03-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Oxolinic acid ethyl ester |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C15 H15 N O5 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ethyl 5-Ethyl-8-oxo-5,8-dihydro-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylate (Oxolinic Acid Ethyl Ester), Oxolinic Acid Imp. B (EP), 5-ethyl-5,8-dihydro-8-oxo-1,3-Dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl oxolinate, Oxolinic Acid Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H15NO5/c1-3-16-7-10(15(18)19-4-2)14(17)9-5-12-13(6-11(9)16)21-8-20-12/h5-7H,3-4,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CCOC(=O)C1=CN(CC)c2cc3OCOc3cc2C1=O |
| Nombre IUPAC | 5-etil-8-oxo-[1,3]dioxolo[4,5-g]quinolina-7-carboxilato de etilo |
| Mostrar más |