Learn More
Etil-(5-etil-2-piridinil)acetato, TRC
Código de producto. 30382507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30382507 5 g
30372718 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30382507 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9179055G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99986-02-4
Fórmula molecular C11 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 193.24
Sinónimo 2-Pyridineacetic acid, 5-ethyl-, ethyl ester, 5-Ethyl-2-pyridineacetic acid ethyl ester, Ethyl (5-ethyl-2-pyridinyl)acetate
Nombre IUPAC Etil-2-(5-etilpiridina-2-il)acetato
SMILES CCOC(=O)Cc1ccc(CC)cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (5-Ethyl-2-pyridinyl)acetate
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-3-9-5-6-10(12-8-9)7-11(13)14-4-2/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.1103