Learn More
(5-Etil-2-piridinil)-1,1-d2-acetato de etilo, TRC
Código de producto. 30370041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30370041 5 mg 5 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30370041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCE9179075MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (5-Ethyl-2-pyridinyl)-1,1-d2-acetate
CAS 1189654-25-8
Fórmula molecular C11 2H2 H13 N O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo Ethyl 2,2-dideuterio-2-(5-ethylpyridin-2-yl)acetate, 5-Ethyl-2-pyridineacetic acid ethyl ester D2 (acetyl-D2), Ethyl (5-ethyl-2-pyridinyl)acetate-2,2-d2
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO2/c1-3-9-5-6-10(12-8-9)7-11(13)14-4-2/h5-6,8H,3-4,7H2,1-2H3/i7D2
SMILES [2H]C([2H])(C(=O)OCC)c1ccc(CC)cn1
Nombre IUPAC 2,2-dideuterio-2-(5-etilpiridin-2-il)acetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 195.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.1228