Learn More
5-(Clorometil)-3-isoxazolcarboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10623265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10623265 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10226193 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10623265 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SPB01278DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 3209-40-3
Fórmula molecular C7H8ClNO3
Peso molecular (g/mol) 189.60
Número MDL MFCD08445409
Clave InChI RNURPQMTRDHCNM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-chloromethyl isoxazole-3-carboxylate, ethyl 5-chloromethyl-3-isoxazolecarboxylate, ethyl 5-chloromethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, ethyl 5-chloromethylisoxazole-3-carboxylate, 5-chloromethyl-isoxazole-3-carboxylic acid ethyl ester, ehyl 5-chloromethyl-1,2-oxazole-3-carboxylate, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-chloromethyl-, ethyl ester
PubChem CID 14674306
Nombre IUPAC 5-(clorometil)-1,2-oxazol-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=NOC(CCl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-(chloromethyl)-3-isoxazolecarboxylate
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.6
Porcentaje de pureza 97%