Learn More
Etilo 5-(clorometilo)-2-furancarboxilato, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10586831 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10586831 1 g Frasco de vidrio 1 g
10461972 5 g Frasco de vidrio 5 g
10259323 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10586831 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 349730010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2528-00-9 | C8H9ClO3 | 188.61 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2528-00-9
Fórmula molecular C8H9ClO3
Peso molecular (g/mol) 188.61
Número MDL MFCD00173837
Clave InChI JBACYJRMCXLIQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-chloromethyl-2-furoate, ethyl 5-chloromethyl furan-2-carboxylate, ethyl 5-chloromethyl-2-furancarboxylate, 5-chloromethyl-2-furancarboxylic acid ethyl ester, 2-furancarboxylic acid, 5-chloromethyl-, ethyl ester, buttpark 9650-29, acmc-1cej4, ethyl 2-chloromethyl-5-furoate
PubChem CID 263166
Nombre IUPAC etilo 5-(clorometilo)furano-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(O1)CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Color Amarillo
Densidad 1.2250g/mL
Punto de ebullición 115.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5100 to 1.5130
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.225
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.61
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 5-(chloromethyl)-2-furancarboxylate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.