Learn More
Etil 5-cloro-2-indolcarboxilato, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10551411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10551411 10 g Frasco de vidrio 10 g
10216020 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10551411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 160290100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 4792-67-0
Fórmula molecular C11H10ClNO2
Peso molecular (g/mol) 223.66
Número MDL MFCD00005610
Clave InChI LWKIFKYHCJAIAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-chloroindole-2-carboxylate, ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate, 5-chloroindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-chloro-, ethyl ester, ethyl-5-chloroindole-2-carboxylate, 5-chloro-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, pubchem7173, 5-chloroindole-2-carboxylicacidethylester, acmc-1aoif, 5-chloro-2-indolecarboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 78518
Nombre IUPAC etil 5-cloro-1H-indol-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-chloro-2-indolecarboxylate
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 166°C to 171°C
Color Marrón o tostado a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.66
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o cristales