Learn More
Etil 5-bromovalerato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10347760 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10347760 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10061680 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10347760 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156540250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 14660-52-7 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14660-52-7
Fórmula molecular C7H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 209.08
Número MDL MFCD00000266
Clave InChI AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-bromovalerate, 5-bromopentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromovaleric acid ethyl ester, ethyl omega-bromovalerate, ethyl5-bromovalerate, ethyl-5-bromovalerate, pubchem3955, ethyl-5-bromo-valerate, ethyl-5-bromopentanoate
PubChem CID 84580
Nombre IUPAC etil 5-bromopentanoato
SMILES CCOC(=O)CCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-bromovalerate
Nombre de nota 99%
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3200g/mL
Punto de ebullición 104°C to 109°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 103°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Br(CH2)4CO2C2H5
Índice de refracción 1.4570 to 1.46
Cantidad 25 mL
Beilstein 02, II, 269
Gravedad específica 1.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 5-bromovalerate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.