Learn More
Etil 5-bromovalerato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493954 25 g 25 g
11403964 100 g 100 g
11413964 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493954 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11952.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 14660-52-7 | C7H13BrO2 | 209.08 g/mol
Ethyl 5-bromovalerate is employed in the preparation of S(γ-Carboxypropyl)-DL-homocysteine and S(δ-Carboxybutyl)-DL-homocysteine. It is also used in the preparation of ethyl 5-azidovalerate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El etil 5-bromovalerato se emplea en la preparación de S(γ-Carboxipropil)-DL-homocisteína y S(δ-Carboxibutil)-DL-homocisteína. También se utiliza en la preparación de etil 5-azidovalerato.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantenger alejado de agentes oxidantes fuertes. Almacenar en un lugar oscuro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14660-52-7
Fórmula molecular C7H13BrO2
Peso molecular (g/mol) 209.08
Número MDL MFCD00000266
Clave InChI AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84580
Nombre IUPAC etil 5-bromopentanoato
SMILES CCOC(=O)CCCCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-bromovalerate
Densidad 1.306
Punto de ebullición 227°C
Temperatura de inflamación 103°C (217°F)
Fórmula lineal Br(CH2)4CO2CH2CH3
Índice de refracción 1.458
Cantidad 25 g
Beilstein 1752023
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo ethyl 5-bromovalerate, 5-bromopentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromovaleric acid ethyl ester, ethyl omega-bromovalerate, ethyl5-bromovalerate, ethyl-5-bromovalerate, pubchem3955, ethyl-5-bromo-valerate, ethyl-5-bromopentanoate
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.09
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ethyl 5-bromovalerate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl 5-bromovalerate