Learn More
5-Bromotiofeno-2-carboxilato de etilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486076 1 g 1 g
11496076 5 g 5 g
11406086 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22355.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5751-83-7 | C7H7BrO2S | 235.095 g/mol
Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate is used as an intermediate in organic syntheses
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromotiofeno-2-carboxilato de etilo se utiliza como intermediario en síntesis orgánicas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5751-83-7
Fórmula molecular C7H7BrO2S
Peso molecular (g/mol) 235.095
Número MDL MFCD02683089
Clave InChI PZNHMXAOMDQLLE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromothiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 5-bromo-2-thiophenecarboxylate, ethyl5-bromothiophene-2-carboxylate, 5-bromo-thiophene-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-thiophenecarboxylic acid, 5-bromo-, ethyl ester, pubchem16118, acmc-209zz5, ksc494s9b, 2-bromo-5-ethoxycarbonylthiophene, ethyl 5-bromothiophene-2carboxylate
PubChem CID 605723
Nombre IUPAC 5-bromotiofeno-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(S1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-bromothiophene-2-carboxylate
Punto de ebullición 94°C to 96°C (4 mmHg)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.1
Porcentaje de pureza 99%