Learn More
5-Bromopirimidina-2-carboxilato de etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417828
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417828 1 g 1 g
15427828 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417828 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61304.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1197193-30-8 | Molecular Formula: C7H7BrN2O2 | Molecular Weight: 231.049 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1197193-30-8
Fórmula molecular C7H7BrN2O2
Peso molecular (g/mol) 231.049
Número MDL MFCD12964050
Clave InChI CZQFHUXIWZYQGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxyate, ethyl-5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-bromo-2-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl5-bromopyrimidine-2-carboxylate, 5-bromopyrimidine-2-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 52987579
Nombre IUPAC 5-bromopirimidina-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=NC=C(C=N1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-bromopyrimidine-2-carboxylate
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.05
Porcentaje de pureza 95%
Forma física cristalino/a/s