Learn More
5-Bromonicotinato de etilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475686
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475686 25 g 25 g
11455686 1 g 1 g
11465686 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475686 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20788.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20986-40-7 | C8H8BrNO2 | 230.061 g/mol
Ethyl 5-bromonicotinate is used as a key starting material for the preparation of 5-bromonicotinic acid hydrazide via reaction with a hydrazine hydrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-bromonicotinato de etilo se utiliza como un material de partida clave para la preparación de hidracida de ácido 5-bromonicotínico mediante reacción con un hidrato de hidracina.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20986-40-7
Fórmula molecular C8H8BrNO2
Peso molecular (g/mol) 230.061
Número MDL MFCD00040366
Clave InChI PCPIANOJERKFJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-bromonicotinate, 5-bromonicotinic acid ethyl ester, ethyl 5-bromo-3-pyridinecarboxylate, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromo-3-pyridinecarboxylic acid ethyl ester, ethyl5-bromonicotinate, 5-bromo nicotinic acid ethyl ester, 5-bromo-nicotinic acid ethyl ester, ethyl 3-bromo-5-pyridinecarboxylate, 3-bromo-5-pyridine-carboxylic acid ethyl ester
PubChem CID 140785
Nombre IUPAC 5-Bromopiridina-3-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=CN=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-bromonicotinate
Punto de fusión 39°C to 42°C
Punto de ebullición 86°C to 92°C (0.5 mmHg)
Cantidad 25 g
Beilstein 131473
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.07
Porcentaje de pureza 98%