Learn More
Etil(5-bromobenzofuran)-2-carboxilato, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10412453
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10412453 250 mg 250 miligramos
10188082 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10412453 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC31223CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 84102-69-2
Fórmula molecular C11H9BrO3
Peso molecular (g/mol) 269.094
Clave InChI XLJWAHXKBCDQNP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 735184
Nombre IUPAC etilo 5-bromo-1-benzofuran-2-carboxilato
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(O1)C=CC(=C2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl (5-bromobenzofuran)-2-carboxylate
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Sinónimo ethyl 5-bromobenzofuran-2-carboxylate, buttpark 34\07-75, 5-bromo-benzofuran-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylbromobenzofurancarboxylate, ethyl5-bromobenzofuran-2-carboxylate, ethyl 5-bromo-2-benzofurancarboxylate, ethyl 5-bromo-benzofuran-2-carboxylate, 5-bromo-2-ethoxycarbonyl-1-benzofuran
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.09
Porcentaje de pureza 95%