Learn More
5-Benciloxiindol-2-carboxilato de etilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11321587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11321587 5 g 5 g
11311587 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11321587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04440.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 37033-95-7 | C18H17NO3 | 295.338 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37033-95-7
Fórmula molecular C18H17NO3
Peso molecular (g/mol) 295.338
Número MDL MFCD00022702
Clave InChI DCIFXYFKVKDOLL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl 5-benzyloxy-1h-indole-2-carboxylate, ethyl 5-benzyloxyindole-2-carboxylate, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-benzyloxy-2-carbethoxyindole, ethyl 5-benzyloxy indole-2-carboxylate, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid ethylester, ethyl 5-phenylmethoxy-1h-indole-2-carboxylate, 5-phenylmethoxy-1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 5-benzyloxyindole-2-carboxylic acid*ethyl ester c, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-phenylmethoxy-, ethyl ester
PubChem CID 95721
Nombre IUPAC 5-fenilmetoxi-1H-indol-2-carboxilato de etilo
SMILES CCOC(=O)C1=CC2=C(N1)C=CC(=C2)OCC3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyl 5-benzyloxyindole-2-carboxylate
Punto de fusión 160°C to 165°C
Cantidad 5 g
Beilstein 281129
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.34
Porcentaje de pureza 97%